Learn More
Kinase Quench Buffer
Código de producto. 10033343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10033343 1 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10033343 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor P2825
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Tampón de desactivación de quinasa
El tampón de desactivación de quinasa (500 mm EDTA) es un componente esencial de los ensayos de quinasa que utilizan la tecnología LanthaScreen™. El tampón de desactivación de quinasa se utiliza para detener la reacción de la quinasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de desactivación de quinasa
Forma física Líquido
Cantidad 1 ml
Incluye El tampón de absorción de quinasa (EDTA de 500 mM en agua) se puede transportar congelado o a temperatura ambiente. Guardar a temperatura ambiente (20-30 °C).