Learn More
Tampón cinasa V (5X), Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Formulación: 100 mM de MOPS, 50 mM de cloruro de magnesio y 50 mM de cloruro de manganeso, pH de 7,4
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tampón cinasa V (5X) |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
| Formulación | 100 mM de MOPS, 50 mM de cloruro de magnesio y 50 mM de cloruro de manganeso, pH de 7,4 |
Para uso exclusivo en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.