Learn More
Invitrogen™ Kinase Buffer S (5X)
Código de producto. 11535386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 ml
Tamaño de la unidad:
4 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11535386 4 ml 4 ml
1 options
Código de producto. 11535386 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV5213
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Tampón de quinasa S (5X)
Kinase buffer that has been specially optimized for use with LRRK2 and LRRK2 mutants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de cinasa S
Concentración 5X
Para utilizar con (equipo) Mutantes LRRK2 y LRRK2
Forma física Líquido
Cantidad 4 ml
Incluye El tampón S de quinasa 5X se puede enviar congelado o a temperatura ambiente. Debe almacenarse a temperatura ambiente (20-30° ºC).