Learn More
Thermo Scientific™ Tampón quinasa R (5X)
Description
Kinase buffer that has been specially optimized for use with the Class I & II PI3 kinases.
Specifications
Specifications
| Concentración | 5X |
| Para utilizar con (equipo) | Farmacología y biofarmacología, biología de proteínas, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de la quinasa, ensayos bioquímicos de quinasa, ensayos de actividad de la quinasa Lanthascreen™, ensayos de la quinasa Adapta™ Universal, enzimas y |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 4 mL |
| Formulario | Líquido |