Learn More
Thermo Scientific™ Tampón quinasa Q (5X)
Código de producto. 10796221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10796221 4 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10796221 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PV5125
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Kinase buffer that has been specially optimized for use with PIK3C3 (hVPS34).
Kinase buffer that has been specially optimized for use with PIK3C3 (hVPS34).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5X
Para utilizar con (equipo) Farmacología y biofarmacología, biología de proteínas, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de la quinasa, ensayos bioquímicos de quinasa, ensayos de actividad de la quinasa Lanthascreen™, ensayos de la quinasa Adapta™ Universal, enzimas y
Forma física Líquido
Cantidad 4 mL
Formulario Líquido