Learn More
Thermo Scientific™ Tampón cinasa II (5X)
Código de producto. 15473059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473059 250 mL 250 ml
15463059 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473059 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J60269.AK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Formulación: 100 Mm de MOPS, 50 mM de acetato de magnesio, 5 mM de DTT 5, 5 mM de EDTA, 25 mM de beta glicerofosfato y 5 mM de ortovanadato de sodio, pH de 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón cinasa II (5X)
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Formulación 100 mM de MOPS, 50 mM de acetato de magnesio, 5 mM de DTT 5, 5 mM de EDTA, 25 mM de beta glicerofosfato y 5 mM de ortovanadato de sodio, pH de 7,4
Para uso exclusivo en investigación