Learn More
KIN1408, MedChemExpress
Código de producto. 16490448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490448 5 mg 5 miligramos
16457766 100 mg 100 miligramos
16437988 10 mg 10 miligramos
16403917 50 mg 50 miligramos
16401909 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490448 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19961
MedChemExpress KIN1408 is an agonist of the RIG-1-like receptor (RLR) pathway and exhibits a broad-spectrum antiviral activity. KIN1408 exhibits activity against HCV, influenza A, dengue virus 2, Ebola, Nipah, and Lassa viruses.
KIN1408 is an agonist of the RIG-1-like receptor (RLR) pathway and exhibits a broad-spectrum antiviral activity. KIN1408 exhibits activity against HCV, influenza A, dengue virus 2, Ebola, Nipah, and Lassa viruses.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KIN1408
Forma física Solid
CAS 1903800-11-2
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H19F2N3O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (81.33 mM)
SMILES COC1=CC=C(SC(NC(C2=CC=C(OC(F)F)C=C2)C3=C(O)C(N=CC=C4)=C4C=C3)=N5)C5=C1
Peso molecular (g/mol) 479.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.5
Porcentaje de pureza 98.78%