Learn More
KIN1148, MedChemExpress
Código de producto. 16490949
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490949 1 mg 1 miligramo
16486387 5 mg 5 miligramos
16474736 100 mg 100 miligramos
16460047 50 mg 50 miligramos
16423658 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490949 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101950
Este artículo no se puede devolver. View return policy
MedChemExpress KIN1148, a small-molecule IRF3 agonist, is a novel influenza vaccine adjuvant found to enhance flu vaccine efficacy.
KIN1148, a small-molecule IRF3 agonist, is a novel influenza vaccine adjuvant found to enhance flu vaccine efficacy.
Specifications
Nombre del producto químico o material KIN1148
Forma física Solid
CAS 1428729-56-9
Color Yellow
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H11N3OS2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.67 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC=C3C(N=CS3)=C2S1)C4=CC5=C(C=C4)C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 361.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.44
Porcentaje de pureza 98.0%