Learn More
Kimtech™ A8 Overol limpio
Descripción
- Tejido resistente a productos químicos de alto rendimiento.
- Tejido innovador y ultraligero: 45 g/m²
- Transpirable
- Muy cómodo
- Embalaje comprimido para ahorrar espacio en el vestuario.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | XXXXL |
| Material | SMS |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Forma de anilla |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Tipo de campana extractora | Sin capucha |
| Mostrar más |