Learn More
Kimtech™ Mono estéril para salas blancas A5
Description
Conformidad asegurada:
- EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 (UE)
- Certificado tipo 5 y 6
- Certificado de conformidad y esterilidad por lote disponible en línea
- Apto para uso en la UE GMP ISO 5 Entornos de salas blancas estériles y laboratorios de clase A
- Con funciones avanzadas Clean-Don™ Tecnología para una colocación aséptica rápida, sencilla y conforme
- Hecho de tela transpirable y de baja pelusa. SMS tela con tacto similar a la tela
- La protección contra la contaminación está garantizada mediante material de esterilidad de alta calidad con ataduras seguras.
- Envasado al vacío individualmente y con doble bolsa eficiente para ahorrar espacio.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | M |
| Material | SMS, polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Tipo de campana extractora | Sin capucha |
| Show More |