Learn More
Kimtech™ Mono estéril para salas blancas A5
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11328041
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Tamaño de la unidad:
25 PCS
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11328041 2XL 25 PCS
11388031 Pequeño 25 PCS
11398031 M 25 PCS
11308041 L 25 PCS
11318041 XL 25 PCS
11338041 3XL 25 PCS
11348041 XXXXL 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11328041 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 88804
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Monos estériles para salas blancas con características innovadoras Clean-Don™ Tecnología para una colocación aséptica más sencilla. Kimtech™ Monos estériles para salas blancas A5 adecuados para la UE GMP ISO 5 salas blancas estériles de grado A, los monos están envasados al vacío individualmente y confeccionados con tejido ligero y transpirable.
Conformidad asegurada:
  • EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 (UE)
  • Certificado tipo 5 y 6
  • Certificado de conformidad y esterilidad por lote disponible en línea
  • Apto para uso en la UE GMP ISO 5 Entornos de salas blancas estériles y laboratorios de clase A
  • Con funciones avanzadas Clean-Don™ Tecnología para una colocación aséptica rápida, sencilla y conforme
  • Hecho de tela transpirable y de baja pelusa. SMS tela con tacto similar a la tela
  • La protección contra la contaminación está garantizada mediante material de esterilidad de alta calidad con ataduras seguras.
  • Envasado al vacío individualmente y con doble bolsa eficiente para ahorrar espacio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño 2XL
Material SMS, polipropileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de campana extractora Sin capucha
Tipo de tapón Cremallera frontal con broche de presión en el cuello
Tipo de costura Cosido
Esterilidad Estéril
Resistencia Ninguno
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 13034:2005 - Protección limitada contra salpicaduras, EN ISO 13982-1:2004 - Protección contra partículas, CE CAT III, EPI de categoría III - CE Complejo
Sin látex Sí
N.º de bolsillos Ninguno