Learn More
Kimtech™ Mascarillas faciales plisadas M3
Código de producto. 11742473
Cambiar vista
Click to view available options
Fastening Type:
Lazos
Sujeciones en las orejas
Anchura (métrico):
18 cm
23 cm
Anchura (imperial):
7,1 in
9,1 in
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fastening Type Anchura (métrico) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
11742473 Sujeciones en las orejas 18 cm 7,1 in 500 PCS
11348031 Lazos 23 cm 9,1 in paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11742473 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 62465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.60€
    287.30€ / paquete de 500
    Ahorro 144.30€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Máscara de estilo pliegues disponible con enganches para los oídos o lazos suaves. Sugerido para uso en ISO Entornos de salas blancas de clase 3 y superiores.
  • Revestimiento interior de color blanco. BiCoSof™
  • Pieza nasal fabricada en aluminio maleable, suave y totalmente cerrado.
  • Revestimiento exterior fabricado con película de polietileno transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Fastening Type Sujeciones en las orejas
Material Polietileno
Tamaño Estándar
Esterilidad No estéril
Modelo Plisado, 62465
Cleanroom Class Clase 1 (ISO 3)
Desechables Un solo uso
Eficacia de filtro 99,5 % (PFE), 98,7 % (BFE)
Para utilizar con (aplicación) Semiconductores, unidades de disco, almacenamiento de datos, circuitos integrados
Sin látex Sí
Tamaño de poro 0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
Serie Kimtech™ M3
Anchura (imperial) 7,1 in
Anchura (métrico) 18 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.