Learn More
Kimtech™ G3 NxT Guantes de nitrilo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17897035
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Grande
Medio
Pequeño
Super grande
XL
XS
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17897035 Grande paquete de 1000
17807055 XS paquete de 1000
17827055 Pequeño paquete de 1000
17817055 Medio paquete de 1000
17807045 XL paquete de 1000
17887045 Super grande paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17897035 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 6299340
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo brindan protección sin costuras y son adecuados para una variedad de entornos de salas blancas.
  • Probados rigurosamente para garantizar el cumplimiento normativo, lo que los hace adecuados para ISO Entornos de salas blancas de clase 3 o superior
  • El material de polímero de nitrilo sintético está diseñado para brindar ajuste y confiabilidad, con puntas de los dedos texturizadas para un mejor agarre y una excelente estanqueidad al agua que da como resultado un bajo riesgo de poros.
  • Ambidiestros e incorporan un puño con cuentas para mayor resistencia y facilidad de colocación, para que el usuario pueda simplemente agarrarlos e irse sin temor a rasgar el material.
  • Sin látex, silicona ni polvo.
  • La ausencia de látex de caucho natural reduce el riesgo de reacciones asociadas a los guantes TIPO 1, protegiendo tanto al usuario como a la aplicación.
  • Designado como EPI Cat III de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó.
  • Los guantes se suministran envasados en polietileno compatible con salas blancas para que se integren fácilmente en sus procesos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 1 (ISO 3)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
En polvo sin polvo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001 y ISO 13485
Modelo 62993-40
Resistencia a la tracción 18 MPa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm