Learn More
Ansell Kimtech™ G3 EvT Prime™ Nitrile Gloves
Código de producto. 32178736 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
32178736 Small paquete de 1000
32178731 X-Small paquete de 1000
32178732 Medium paquete de 1000
32178733 Large paquete de 1000
32178734 X-Large paquete de 1000
32178735 2X-Large paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 32178736 Proveedor Ansell N.º de proveedor 62006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.28€
    171.32€ / paquete de 1000
    Ahorro 47.96€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
G3 EvT Prime™ nitrile gloves are non-sterile, powder free, ambidextrous and feature textured fingertips.
  • Guante blanco de nitrilo para sala limpia
  • Doble clorado y doble embolsado
  • Puño con reborde
  • Libre de amida
  • No está hecho con silicona
  • Reciclable a través del RightCycle™ Programa
  • Para uso en las siguientes industrias: Aeroespacial - Fabricación de Equipos Originales, Fabricación de Dispositivos Médicos, Fabricación de Semiconductores, Farmacéutica/Biotecnología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 3
Cleanroom Class Class 1 (ISO 3)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Color White
Desechables Single-use
Acabado exterior Partially Textured
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
En polvo Powder Free
Tipo de producto Controlled Environment Gloves
Tamaño Small
Esterilidad Non-sterile
Grosor (imperial) 4,7 mil
Grosor (métrico) 0.12 mm
Cantidad 1000/Cs. (10 boxes of 100)