Descripción
- Guante blanco de nitrilo para sala limpia
- Doble clorado y doble embolsado
- Puño con reborde
- Libre de amida
- No está hecho con silicona
- Reciclable a través del RightCycle™ Programa
- Para uso en las siguientes industrias: Aeroespacial - Fabricación de Equipos Originales, Fabricación de Dispositivos Médicos, Fabricación de Semiconductores, Farmacéutica/Biotecnología
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 3 |
| Cleanroom Class | Clase 1 (ISO 3) |
| Accelerator Free | Sí |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Show More |