Learn More
Kimtech™ Kimtech™ Botas protectoras estériles A5 con suela antideslizante
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16816140
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
16816140 Pequeño paquete de 100
1 options
Código de producto. 16816140 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 12922
Edge
Cubrebotas estériles para salas blancas con suelas antideslizantes que incorporan la innovadora tecnología CLEAN-DON® para un calzado aséptico. Apto para la UE GMP ISO 5 salas blancas estériles de grado A, las botas están envasadas al vacío y hechas de tela ligera y transpirable.
Kimtech™ Las botas estériles A5 mejoran la seguridad y la comodidad del trabajador, al mismo tiempo que mantienen la limpieza y brindan protección perfecta cuando y donde importa. La técnica de colocación aséptica ahorra tiempo y reduce el riesgo de contaminación, y las botas protectoras son adecuadas para su uso en la UE. GMP ISO 5 salas blancas estériles de grado A. Las botas cuentan con una suela de vinilo antideslizante y dos lazos extra largos para un ajuste seguro. La colocación sencilla, rápida y segura está garantizada gracias a la apertura elástica de las botas y su plegado hacia el interior. Las botas protectoras estériles para salas blancas están hechas de materiales de alto rendimiento. SMS Material que tiene una sensación similar a la tela. Esta tela de baja pelusa presenta costuras triples y unidas de alta resistencia y cumple con la categoría I de prueba de Helmke Drum. Las botas protectoras irradiadas con rayos gamma también presentan una alta eficiencia de filtración bacteriana y están disponibles en dos tamaños: pequeño o universal. Las botas protectoras brindan un ajuste cómodo y seguro, y se entregan en pares envasados al vacío para mayor garantía de esterilidad. Este embalaje eficiente y respetuoso con el medio ambiente también está diseñado para reducir el espacio de modo que quepan más productos en el área de almacenamiento de batas. Tallas/Códigos Disponibles: S - 12922, Univ. - 88808.
  • Conformidad asegurada: EPI Cat I según Reglamento (UE) 2016/425.
  • Certificado de conformidad por lote disponible en línea.
  • Certificado de esterilidad por lote disponible en línea.
  • Apto para uso en la UE GMP ISO 5 entornos de salas blancas y laboratorios estériles de clase A, y provistos de información técnica de respaldo para demostrar el cumplimiento normativo.
  • Con funciones avanzadas CLEAN-DON™ Tecnología para una colocación aséptica rápida, sencilla y conforme, y suelas antideslizantes.
  • Las cómodas botas sobre la rodilla están disponibles en tamaño pequeño o universal y están hechas de material transpirable y de baja pelusa. SMS Tela con tacto similar a la tela.
  • La protección contra la contaminación se garantiza gracias a materiales con certificación de esterilidad de alta calidad con uniones de alta resistencia y de triple costura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Material Polipropileno hilado
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Elástico con lazos
Tipo de suela Antideslizante
Cantidad de embalaje 1 x 200 (200 en total)
Resistencia Ninguno
Tipo de producto Cubrebotas para entornos controlados
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)