Learn More
DWK Life Sciences Tapones de paredes rectas de suero Kimble™
Código de producto. 10632174 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
20 mm
Cantidad:
100/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Cantidad Tamaño de la unidad
10632174 20 mm 100/Cs. paquete de 100
1 options
Código de producto. 10632174 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 73811T21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.10€
    111.32€ / paquete de 100
    Ahorro 10.78€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-06-2027
Para aplicaciones de investigación y envasado farmacéutico
  • Para usarlo con frascos y viales con acabado en suero de 13 y 20 mm
  • La formulación de clorobutilo gris universal cumple los requisitos de la USP, EP y JP para productos farmacéuticos comercializados a nivel mundial
  • No contienen plastificantes, 2-mercapto-benzotiazol, precursores de nitrosamina o látex de caucho natural
  • Aplicable a soluciones acuosas con un intervalo de pH de 2 a 10
  • El revestimiento de PTFE mejora la compatibilidad química y minimiza las interacciones de la superficie
Información de órdenes
Durómetro 50.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP, EP, JP
Descripción Sin látex.
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de investigación y envasado farmacéutico
Para utilizar con (equipo) Sello de aluminio GPI de 20 mm
Dureza 50 durómetros
Cantidad 100/Cs.
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Diámetro del área superior (métrico) 20 mm
Material Caucho de clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de producto Tapón de cierre
Forma Cylindrical
Esterilidad Non-sterile
Stopper Number 20