Learn More
DWK Life Sciences Gránulos de vidrio de borosilicato sólido Kimble™ para columnas de destilación
Código de producto. 15105205 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
1 libra
paquete de 3000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15105205 5 mm paquete de 3000
14851192 6 mm 1 libra
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15105205 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 135005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    196.57€ / paquete de 3000
    Ahorro 43.43€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Resiste el ataque de vapores o líquidos
Se pueden utilizar como gránulos de mezcla, piedras de ebullición o embalaje
Información de órdenes
Envasados en cajas de plástico de 1 lb
Especificaciones
Tipo Beads
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro (métrico) 5 mm
Para utilizar con (equipo) Distillation Columns