Learn More
DWK Life Sciences Sello de aluminio de vidrio de borosilicato Serum KG-35 sin tapón
Product Code. 15219383
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
Unit Size:
paquete de 24
Product Code. Capacidad (métrico) Unit Size
15219383 200 ml paquete de 24
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15219383 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 61000G 200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Instrumentos fiables Neutraglas™
Neutraglas™
  • Sin cierre
  • Acabado de cuello GPI: 20 A
Specifications
Capacidad 6.76 oz, 200 ml
Capacidad (métrico) 200 ml
Color Clear
Diámetro (imperial) 2.55 pulg
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 114mm
Esterilidad Non-sterile
Boca Narrow
Longitud (imperial) 4.48 pulg
Material del cierre Aluminio
Tamaño del tapón 20 A
Diámetro (métrico) 65 mm
Capacidad (imperial) 6,76 oz
Forma Round
Tipo de producto Frasco de suero