Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca Kimble™ para tubos de vidrio desechables
Descripción
Fabricados con polipropileno.Los tapones de rosca de Kimble Chase™ para tubos de vidrio desechables son esterilizables en autoclave.
- Polipropileno
- Esterilizables en autoclave
Compliance
Diseñados a partir de la norma ASTM™ E 982
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E982 |
| Tamaño del tapón | 13-415 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de vidrio desechables |