Learn More
DWK Life Sciences Ampollas de tubo corto estriado Kimble™
Código de producto. 17770858 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17770858 2mL paquete de 144
1 options
Código de producto. 17770858 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 12050G2
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Ofrece máxima estabilidad de la solución y sellado y apertura sencillos
  • Kimax-51™ construcción de vidrio
  • Farmacopea de los Estados Unidos (USP ) Borosilicato tipo I
  • Parte estriada para facilitar la apertura
  • No se necesita ninguna lima de ampolla
  • Sellado de puntas
  • Capacidad: 2 ml
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Ampolla graduada
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 1,2cm, 0,47 in
Altura (métrico) 61 mm
Longitud (métrico) 6,1cm
Longitud (imperial) 2,4 in
Longitud del cuerpo (métrico) 3cm
Longitud del cuerpo (imperial) 1,18 in