Learn More
DWK Life Sciences Cubetas cilíndricas de revelado para TLC Kontes™ Kimble™
Código de producto. 12746728 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material del cierre:
Vidrio
Admite:
Placa de 5 x 10 cm (L x An)
Cantidad:
1/Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material del cierre Admite Cantidad Tamaño de la unidad
12746728 Vidrio Placa de 5 x 10 cm (L x An) 1/Paq. cada uno
1 options
Código de producto. 12746728 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4161701120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    86.36€ / paquete de 1
    Ahorro 16.64€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-05-2027
Recipientes cilíndricos de vidrio para el revelado de placas de 5 x 10 cm (2 x 3.9 plug) y 5 x 20cm (2 x 7,9 pulg)
Las cubetas proporcionan una saturación máxima de la fase de vapor con una cantidad mínima de disolvente
Especificaciones
Material del cierre Vidrio
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 1/Paq.
Tipo Tanque de desarrollo de TLC cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Proporcionan una saturación máxima de la fase de vapor con una cantidad mínima de disolvente
Admite Placa de 5 x 10 cm (L x An)
Forma Cilíndrico