Learn More
DWK Life Sciences Pulverizador de reactivo con junta roscada Kontes™ Kimble™
Código de producto. 11773143 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Diámetro exterior (métrico):
5 cm
Junta cónica estándar:
19/22
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11773143 50 ml 5 cm 19/22 1 PCS
1 options
Código de producto. 11773143 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4225300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporciona una nebulosa de pulverización de reactivos de visualización uniforme ideal para TLC y cromatografía en papel; se puede utilizar con todos los reactivos estándar para TLC y la mayoría de los líquidos corrosivos
Proporciona una nebulosa de pulverización de reactivos de visualización uniforme ideal para TLC y cromatografía en papel; se puede utilizar con todos los reactivos estándar para TLC y la mayoría de los líquidos corrosivos
  • El líquido solo entra en contacto con la cabeza del atomizador y el matraz de vidrio de borosilicato no reactivo
  • La conexión entra la cabeza del atomizador y el matraz consiste en una junta esmerilada cónica estándar con rosca, una tapón de conexión y un anillo para aflojar
  • Hacer funcionar el atomizador una presión de 0,021 a 0,035 MPa (de 3 a 5 psi)
  • Ajuste el patrón de pulverización cambiando la posición del pulgar sobre orificio de ventilación
  • Esterilizable en autoclave (después de quitar el tapón, el anillo de aflojamiento y la junta tórica)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Capacidad (métrico) 50 ml
Conexiones Junta roscada, tapón de conexión, anillo de afloje
Material Vidrio
Cantidad 1/caja
Tipo Pulverizador de reactivo para TLC
Para utilizar con (aplicación) Para proporcionar una nebulosa de pulverización de reactivos de visualización uniforme para cromatografía de papel y TLC
Para utilizar con (equipo) Reactivos estándar para TLC y la mayoría de líquidos corrosivos
Presión de funcionamiento De 3 a 5 psi
Junta cónica estándar 19/22
Altura (imperial) 6,85 in
Altura (métrico) 17,4 cm
Diámetro exterior (imperial) 1,96 in
Diámetro exterior (métrico) 5 cm