Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem
Código de producto. 17740888
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1,01 oz., 30 ml
10 ml
4 ml
Graduaciones:
De 0,5 a 4 ml
De 1 a 9mL
De 2 a 25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Graduaciones Tamaño de la unidad
17740888 1,01 oz., 30 ml De 2 a 25 ml cada uno
10604393 4 ml De 0,5 a 4 ml cada uno
17730888 10 ml De 1 a 9mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17740888 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 8855100022
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con maja de PTFE serrada y tubo graduado
  • Las estrías radiales en la parte inferior de la mano de mortero de PTFE proporcionan homogeneizado a la porción cilíndrica del tubo
  • Eje de la mano de mortero de acero inoxidable
  • Graduaciones fusionadas en el tubo de vidrio
  • Los tubos y las manos de mortero son intercambiables
Especificaciones
Tamaño 22
Diámetro del eje (imperial) 0,23 in
Diámetro del eje (métrico) 6mm
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Capacidad (métrico) 30mL
Tipo de producto Maja y tubo graduado
Graduaciones De 2 a 25 ml
Longitud de la mano de mortero (imperial) 8,85 in
Longitud de la mano de mortero (métrico) 225mm
Longitud del tubo (imperial) 6,2 in
Longitud del tubo (métrico) 160mm
Capacidad 1,01 oz., 30 ml