Learn More
DWK Life Sciences Microtubos Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Código de producto. 14824171
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
Material:
Polipropileno
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material unitSize
14824171 1,5 ml Polipropileno 500 PCS
17700888 0,5 ml Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 14824171 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 7495101501
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para su uso con Pellet Pestle
  • Elija polipropileno esterilizable en autoclave o material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos (fabricado en condiciones de sala limpia M5.5 [clase 10.000])
  • Envasadas individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave
Color Azul
Capacidad (imperial) 0,05 oz
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Material Polipropileno
Tipo de producto Microtubo
Sin ADNasa Sí
Capacidad 1,5 ml