Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Tapones con septo para tubos de muestras de RMN Kontes™ Kimble™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Para tubos de RMN de 5 mm, 7 mm y 10 mm
El caucho natural es suave y permite que la aguja de la jeringa penetre con facilidad
- Doble sellado, tubo interior y manguito exterior
- Ideal para tubos de pared fina
- Tiene un punto de penetración para las adiciones con jeringa o para la canulación
- Útil como tapón o para el desgasificación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 5 mm |
| Tipo de producto | Septos |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Caucho |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Tiene un punto de penetración para las adiciones con jeringa o para la canulación y resulta útil como cierre o para la desgasificación de muestras |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de RMN de pared fina de 5 mm |
| Desechables | Reusable |