Learn More
DWK Life Sciences Frasco de lavado Kimble™ Kontes™ Guth™ Unitized
Código de producto. 10471035
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10471035 1 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 10471035 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1011
Manipulación sanitaria con una sola mano
  • El dedo índice controla el flujo por medio de la ventilación de aire
  • 32 oz (1000 ml) matraz de vidrio de borosilicato
  • Piezas de goma de neopreno
  • Consta de un conjunto de tapón con tubo de administración y tapón; un conjunto de matraz con bombilla de aspiración y válvulas de retención de aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Material Vidrio de borosilicato
N.º por caja 1Each
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Frasco lavador