Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Código de producto. 12963341 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Capacidad de columna:
4 ml
8 ml
16 ml
24 ml
40 ml
Cantidad:
10/caja
Cada uno
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad de columna Cantidad Tamaño de la unidad
12963341 200 mm 16 ml Cada uno cada uno
12903351 500 mm 40 ml Cada uno cada uno
12923341 100 mm 8 ml Cada uno cada uno
11792354 500 mm 40 ml 10/caja 10 PCS
11782354 300 mm 24 ml 10/caja paquete de 10
11772354 200 mm 16 ml 10/caja 10 PCS
11762354 100 mm 8 ml 10/caja paquete de 10
12983341 300 mm 24 ml Cada uno cada uno
12903341 50 mm 4 ml Cada uno cada uno
11752354 500 mm 4 ml 10/caja paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12963341 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4204011020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.95€
    31.95€ / paquete de 1
    Ahorro 6.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
  • Vidrio de borosilicato duradero
  • Con adaptadores de flujo
  • Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se “estirarán” bajo presión
  • Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
  • El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
  • Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
  • El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
  • Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
Specifications
Presión máxima 14,5 psi
Tamaño de poro 20 μm
Capacidad de columna 16 ml
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio borosilicatado tipo I clase A
Material de soporte Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipos de conector Luer Lock macho
Área de corte transversal 0,79cm3
Método de esterilización 2 N de NaOH o etanol al 100 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 50 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico
Con desactivación terminal Sí
Tipo Columna de cromatografía Economy
Diámetro interior (métrico) 10 mm