Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Kontes™ Duall™
Descripción
La combinación de superficies cónicas y cilíndricas mejora la eficacia de molienda
- Puede accionarse por motor
- Elija entre un tubo con estilo de vidrio esmerilado o de vidrio liso con mano de mortero de PTFE roscado a eje de acero inoxidable
- Los tubos y las manos de mortero intercambiables tienen un espacio libre de 0,10 a 0,15 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,03 oz |
| Holgura (imperial) | 0,004/0,006 pulg |
| Holgura (métrico) | Entre 0,1 y 0,15mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 6mm |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,23 in |
| Capacidad (métrico) | 1mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para tejido conjuntivo, como músculos, corazón y pulmón |
| Incluye | Tubo y mano de mortero de vidrio esmerilado |
| Longitud del eje (imperial) | 6,1 in |
| Longitud del tubo (imperial) | 3,14 in |
| Mostrar más |