Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Accesorios y adaptadores de tubos para cromatografía
Código de producto. 12993521
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
CTFE
Nailon
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12993521 Nailon cada uno
11802923 CTFE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12993521 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 9539190014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.15€
    11.36€ / paquete de 1
    Ahorro 2.79€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
KIMBLE™ Los accesorios de cromatografía y adaptadores de tubos KONTES™ conectan los tubos y los terminales de las columnas CHROMAFLEX. Disponibles en CTFE, PTFE o Nylon, estos adaptadores cuentan con finales de rosca oliva y rosca para un montaje fiable del sistema de cromatografía.
  • Fabricado a partir de CTFE, PTFE o Nylon para compatibilidad química en aplicaciones de cromatografía
  • Diseñado para conectar tubos y conexiones terminales de columnas CHROMAFLEX
  • Cuenta con finales de rosca oliva y tornillo para conexiones seguras y resistentes a fugas
  • Compatible con configuraciones de barb rosca a manguera 1/4-28
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tamaño de rosca M1/4-28
Para utilizar con Columna para cromatografía
Material Nailon