Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Tubos de vidrio de borosilicato reutilizables KIMAX™ Kimble™ con extremo plano y área de escritura
Código de producto. 15298056
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
Longitud (métrico):
75 mm
Capacidad (métrico):
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 720
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15298056 10 mm 75 mm 4 ml paquete de 720
1 options
Código de producto. 15298056 Proveedor DWK LIFE SCIENCES™ N.º de proveedor 450481075
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-04-2027
Con punto de marcado cerámico blanco duradero
Con punto de marcado cerámico blanco duradero
  • Borde superior pulido al fuego
  • Grosor uniforme de pared para conseguir la máxima resistencia química y transferencia de calor
  • Los tubos de cultivo fabricados con vidrio KG-33 cuentan con borde superior pulido al fuego y grosor de pared uniforme para conseguir la máxima resistencia química y transferencia de calor
  • Diseñados según los requisitos de la especificación ASTM™ E 982, Tipo IV
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo IV
Tipo de diseño Plano
Capacidad (métrico) 4 ml
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio de borosilicato
Forma Cylindrical
Tipo de etiqueta Punto de marca
Esterilidad Non-sterile
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated No
Diámetro (métrico) 10 mm
Tipo de producto Reusable Glass Tube