Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de borosilicato con extremo plano reutilizables KIMAX™ Kimble™
Código de producto. 16355805
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 mm
25 mm
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
Capacidad (métrico):
0,7 ml
55 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 288
paquete de 720
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
16355805 25 mm 150 mm 55 ml paquete de 288
11302510 6 mm 50 mm 0,7 ml paquete de 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16355805 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4506025150
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sin área de escritura
  • Los tubos de cultivo fabricados con vidrio KG-33 cuentan con borde superior pulido al fuego y grosor de pared uniforme para conseguir la máxima resistencia química y transferencia de calor
  • Diseñados según los requisitos de la especifica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo IV
Tipo de diseño Plano
Capacidad (métrico) 55 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de etiqueta Ninguno
Diámetro (métrico) 25 mm