Learn More
DWK Life Sciences Matraces aforados de vidrio transparente de clase A de alta resistencia Kimble™ KIMAX™ con tapones de PE
Código de producto. 11842943
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11842943 50 ml 6 PCS
11862943 500 ml paquete de 6
11852943 250 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11842943 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 92812P50
Con tapones de polietileno
  • La boca ancha facilita el acceso a la pipeta
  • Las paredes pesadas y uniformes proporcionan una excelente resistencia, durabilidad y seguridad
  • Marcas grandes, permanentes y fáciles de leer
  • Fondos interiores planos para la agitación con barras de agitación estándar
  • Graduados para tolerancias volumétricas de clase A
  • Calibrados «para contener»“”
  • Los tamaños de 5 a 250 ml se han calibrado para cumplir con ASTM™ E288
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 6,1 in
Altura (métrico) 15,5 cm
Tolerancia ±0,08 ml
Graduated Sí
Mouth Style Ancha
Forma del fondo Plano