Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de alta resistencia Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 31781809 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
400 mL
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31781809 2000 ml paquete de 8
11756333 250 mL paquete de 12
11780694 400 mL paquete de 12
31781806 1000 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
No se recomienda su uso en placas calefactoras con gradientes térmicos o sin agitación.
Código de producto. 31781809 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 140052000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
No se recomienda su uso en placas calefactoras con gradientes térmicos o sin agitación.
La construcción resistente aumenta la vida útil
La construcción resistente aumenta la vida útil
  • Con boquilla de vertido
  • Con área de escritura
  • Tienen graduaciones en blanco para mostrar un volumen aproximado
  • Precisión del ±5 %
  • Paredes gruesas y uniformes con un grosor de pared adicional en borde superior mecanizado
Compliance
Diseñadas a partir de los requisitos ASTM™ E 960, tipo II.
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 67,62 oz
Diámetro exterior (imperial) 5,11 in
Diámetro exterior (métrico) 13 cm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio borosilicatado
Para utilizar con (aplicación) Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca
Intervalo de graduación De 200 a 1800 ml
Altura (imperial) 7,48 in
Altura (métrico) 19 cm
Incluye Tapón vertedor
Incrementos 200 ml
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad Paquete de 4
Tipo Vaso de precipitados de perfil bajo y alta resistencia
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E438, ASTM E960
Scale Báscula blanca doble
Modelo Pared resistente