Learn More
DWK Life Sciences Recipiente de pruebas de disolución Kimble™ KIMAX™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio borosilicatado
- Fondo redondo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de disolución de biodisponibilidad de fármacos |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Tipo de producto | Recipiente de pruebas de disolución |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Forma del fondo | Round |
| Diámetro exterior (métrico) | 108 mm |