Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Lavadores de tubos NMR de 5 posiciones
Código de producto. 14820422 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 5 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
14820422 Tubos de 5 mm de diámetro cada uno
1 options
Código de producto. 14820422 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 8970330005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    755.75€ / paquete de 1
    Ahorro 164.25€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-07-2027
Estos lavadores completos de cinco posiciones utilizan tubos flexibles de PTFE y una fuente de vacío (no incluida) para dirigir un chorro potente de disolvente de lavado y limpiar a fondo el interior de tubos NMR de 7 y 8 in.
Estas lavadoras completas de cinco posiciones utilizan tubos flexibles de PTFE y una fuente de vacío (no incluida) para dirigir una corriente de energía de disolvente de lavado para limpiar a fondo los interiores de los tubos NMR de 177,8 y 203,2 mm (7 y 8 pulg).
  • Dos tamaños disponibles para tubos de 3 y 5 mm de diámetro
  • Ambos tamaños incluyen una botella de reserva de 1 L
  • Todas las partes en contacto con líquidos están fabricadas en PTFE o vidrio borosilicato resistentes a productos químicos
  • Una junta tórica se coloca sobre cada tubo para formar un sello hermético al vacío antes de posicionar los tubos para la limpieza
  • Con un simple giro, la válvula de lavado puede configurarse para lavar y luego secar
  • Los ciclos pueden repetirse, o los tubos limpios pueden retirarse inmediatamente para su uso
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado o PTFE
Tipo de producto Lavadora de tubos NMR
Para utilizar con (equipo) Tubos de 5 mm de diámetro