Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ Vial de análisis de agua de la EPA, sin tapa
Código de producto. 12703077
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Color:
Transparente
N.° por paquete:
144
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 432
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color N.° por paquete unitSize
12703077 20 ml Transparente 144 paquete de 432
12713077 30 ml Transparente 144 paquete de 432
13080013 40 ml Transparente 144 paquete de 432
13111643 60 ml Transparente 144 paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12703077 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 60958A4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-06-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos viales de la EPA de rosca transparente y ámbar para la recogida y almacenamiento de muestras de agua cumplen las directrices para establecer procedimientos de prueba para el análisis de contaminantes.
  • Los viales transparentes de la EPA se convierten a partir de tubos de vidrio borosilicatado de expansión tipo I, 33 y los viales ámbar de la EPA se convierten a partir de tubos de vidrio borosilicatado de expansión tipo I, 51
  • Mientras que los viales no se limpian previamente, se envasan en un módulo de plástico de envoltura retráctil, lehr-clean, ya que vienen del final de la producción lehr y luego se colocan en un estante-paquete corrugado
  • Los tapones de la parte superior abierta y los septos de silicona con superficie de PTFE o los tapones de revestimiento de caucho blanco con superficie de PFTE de parte superior sólida están disponibles por separado
Compliance
Los viales cumplen con las directrices para el establecimiento de procedimientos de prueba para el análisis de contaminantes en el agua (de acuerdo con los métodos 601, 602, 603 y 604 de la EPA de EE. UU).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 20 ml
Para utilizar con (aplicación) Para análisis de agua
Altura (imperial) 2,24 in
N.° por paquete 144
Volumen (imperial) 0.67 oz
Tipo de tapón Tapón de rosca
Certificaciones/conformidad EPA 601, 602, 603, 604
Altura (métrico) 57 mm