Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestra de estilo corto con rosca de vidrio sin tapón Kimble™
Código de producto. 17731078
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13-425
Volumen (imperial):
0,5 dr.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño del tapón Volumen (imperial) unitSize
17731078 13-425 0,5 dr. paquete de 1000
1 options
Código de producto. 17731078 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 608101528
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
33 viales de expansión sin tapones fabricados con una expansión de 33, vidrio de borosilicato extraíble bajo (1000 por caja)
  • Viales de muestra transparentes con rosca; tapones no incluidos
  • Opciones:
    • Capacidad de 2 ml - 1/2 drams: Altura de 28 mm, diámetro exterior de 15 mm, acabado GPI 13-425
    • Capacidad de 6 ml - 1 1/2 drams: Altura de 40mm, diámetro exterior de 19mm, acabado GPI 15-425
  • Cantidad de paquetes del estante 200; caja de 1000
  • Cumple los requisitos del Tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y de ASTM E438 Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) Ideal para almacenamiento de compuestos
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Tamaño del tapón 13-425
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 28 mm