Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio con rosca para muestras con tapón de PTFE Kimble™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La forma cilíndrica proporciona un equilibro sólido.El fondo plano facilita la capacidad independiente.
- Frascos de muestra de vidrio borosilicato transparente con forma cilíndrica y fondo plano para estabilidad independiente
- Acabado GPI roscado para un cierre seguro y resistente a fugas
- Suministrado con tapa de urea blanca cerrada acoplada con forro de goma blanca con cara de PTFE
- Fabricado a partir de vidrio borosilicato de baja extracción y expansión 33, conforme a USP los requisitos de los Tipos I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
- 60940A-4 cumple con los métodos de la serie EPA 600
- Envasados en bandejas corrugadas con particiones
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | A |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 8,0 mL |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 2,16 dr. |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Show More |