Learn More
DWK Life Sciences Septum de disco plano para tapones de rosca Kimble™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los septum con exterior de PTFE proporcionan una barrera para el contacto con el producto
- La construcción con revestimiento de PTFE proporciona una barrera protectora para el contacto con el producto
- Buena resellabilidad para uso repetido
- Disponible en materiales de caucho de silicona con cara de PTFE y goma roja con cara de PTFE
- Compatible con tamaños estándar de rosca de rosca GPI como 15-425, 18-400, 20-400 y 24-400
- Grosor de PTFE: 0,002 in. (estándar) a 0,010 in. dependiendo de la variante
- Grosor del respaldo de goma roja/silicona: 0,06 in. a 0,12 in. dependiendo de la variante
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Material | Caucho rojo recubierto de PTFE |
| Cantidad | 144/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 1,5mm |
| Grosor (imperial) | 0,06 in |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón para viales con rosca |
| Tamaño del tapón | 15-425 mm |
| Diámetro (métrico) | 15 mm |
| Mostrar más |