Learn More
DWK Life Sciences Septum de disco plano para tapones de rosca Kimble™
Descripción
Los septum con exterior de PTFE proporcionan una barrera para el contacto con el producto
- Capacidad de resellado buena
- Grosor de caucho rojo: 0,06 in
- Grosor de PTFE: 0,002 in
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Material | Caucho de silicona recubierto de PTFE |
| Cantidad | 144 cajas |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Grosor (imperial) | 0,06 in |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón para viales con rosca |
| Tamaño del tapón | 15-425 mm |
| Diámetro (métrico) | 15 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |