Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas de plástico desechables de punta estándar en multipaquetes Wheaton™
Código de producto. 16478955 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Naranja
Verde
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Graduaciones Graduaciones negativas unitSize
16478955 10 ml Naranja 0,1 ml 3 ml paquete de 500
16488955 1 ml Amarillo 0,1 ml 0,3 ml paquete de 1000
16418965 25 ml Verde 0,2 ml 10 ml paquete de 200
16438965 5 ml Azul 0,1 ml 2 ml paquete de 500
16408965 2 ml Blanco 0,01 mL 0,3 ml paquete de 500
16498955 1 ml Amarillo 0,01 mL 0,3 ml paquete de 1000
16428965 50 ml Morado 0,5 ml 10 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16478955 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 5680010110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Esterilizados por irradiación y adecuados para trabajos de cultivo de tejidos
  • Disponga de puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
  • Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
  • El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
  • El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
  • Calibrado “Para entregar” dar propina
Información de órdenes
Pipetas multienvasadas de 10 ml disponibles con punta normal (1,5 mm de diámetro). o punta ancha (3,5 mm de diámetro). Todos los tamaños están disponibles en envoltorios individuales de papel/plástico empaquetados en paquetes de dispensación o en paquetes múltiples recerrables empaquetados en contenedores de transporte.
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibrado Sí
Certificaciones/conformidad ASTM E934
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para cultivos de tejidos
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas 3 ml
Cantidad 500/caja
Estilo de punta Estándar
Tipo de empaquetado Multipack
Volumen (imperial) 0,33 oz
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables