Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Pipetas serológicas de plástico desechables de punta estándar en multipaquetes Wheaton™
Código de producto. 16418965 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Naranja
Verde
Estilo de punta:
Estándar
Estándar, con tapones de algodón
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Estilo de punta Tamaño de la unidad
16418965 25 ml Verde Estándar paquete de 200
16488955 1 ml Amarillo Estándar, con tapones de algodón paquete de 1000
16438965 5 ml Azul Estándar paquete de 500
16478955 10 ml Naranja Estándar paquete de 500
16408965 2 ml Blanco Estándar paquete de 500
16498955 1 ml Amarillo Estándar paquete de 1000
16428965 50 ml Morado Estándar paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16418965 Proveedor DWK LIFE SCIENCES™ N.º de proveedor 5680025210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.35€
    94.67€ / paquete de 200
    Ahorro 17.68€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esterilizados por irradiación y adecuados para trabajos de cultivo de tejidos
  • Disponga de puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
  • Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
  • El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
  • El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
  • Calibrado “Para entregar” dar propina
Información de órdenes
Pipetas multienvasadas de 10 ml disponibles con punta normal (1,5 mm de diámetro). o punta ancha (3,5 mm de diámetro). Todos los tamaños están disponibles en envoltorios individuales de papel/plástico empaquetados en paquetes de dispensación o en paquetes múltiples recerrables empaquetados en contenedores de transporte.
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
Especificaciones
Calibrado Sí
Calibración To Deliver
Certificaciones/conformidad ASTM E934
Material Plástico
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para cultivos de tejidos
Graduado Sí
Graduaciones 0,2 ml
Graduaciones negativas 10 ml
Cantidad 200/caja
Estilo de punta Estándar
Tipo de empaquetado Bolsa de 10
Color Verde
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso