Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas desechables envueltas individualmente en plástico Wheaton™
Código de producto. 16468965 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Graduaciones negativas unitSize
16468965 1 ml 0,01 mL 0,3 ml paquete de 1000
16458965 1 ml 0,1 ml 0,3 ml paquete de 1000
16448965 10 ml 0,1 ml 3 ml paquete de 200
16488965 25 ml 0,2 ml 10 ml paquete de 200
16408975 5 ml 0,1 ml 2 ml paquete de 200
16498965 50 ml 0,5 ml 10 ml paquete de 100
16478965 2 ml 0,01 mL 0,3 ml paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16468965 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 5690011100
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilizados por irradiación y adecuados para trabajos de cultivo de tejidos
  • Disponga de puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
  • Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
  • El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
  • El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
  • Calibrado “Para entregar” dar propina
Order Info
Envolturas individuales de papel/plástico sobreenvasadas en paquetes de estantes dispensadores
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Enchufe del aspirador Sí
Calibrado Sí
Certificaciones/conformidad ASTM E934
Diámetro exterior (métrico) 1,5 mm
Material Plástico
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Graduaciones negativas 0,3 ml
Cantidad 200/paquete, 1000/caja
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo de empaquetado En envase individual
Color Amarillo
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso