Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Tubos para centrifugación de aceites KIMAX™ Kimble™ de 100 ml y 203 mm (8 pulgadas)
Descripción
Tubo KIMAX™ que se utiliza en la determinación de agua y sedimentos en aceites minerales crudos, aceites combustibles y productos derivados del petróleo; de precipitado formado por centrifugación de cantidades definidas de reservas de vapor en las probetas, petróleo negro y aceites lubricantes, y en pruebas de acidez de residuos de destilación o líquidos de hidrocarburos de la gasolina o los disolventes de petróleo.
- Calibrado para contener
- Todas las escalas de graduación y leyendas son de esmalte cerámico blanco duradero
- Capacidad de 100 ml
- Máx. RCF 800
- Diámetro externo de tubo de 37 mm, longitud de 203 mm sin tapón
- 45240LF-100 incluye nuestra exclusiva tecnología Lazer-Fused™ para un marcado preciso y duradero y una extraordinaria precisión volumétrica. Para obtener más información sobre nuestros tubos Lazer-Fused™, haga clic aquí.
- La parte superior está mecanizada para aceptar tapón a presión 28150R-6
- Intervalos de graduación (ml): de 0 a 0,5 en 0,05, de 0,5 a 2 en 0,1, de 2 a 3 en 0,2, de 3 a 5 en 0,5, de 5 a 10 en 1, de 10 a 25 en 5 y de 25 a 100 en 25
- Tolerancia (ml): de 0 a 0,1 de ± 0,02, de 0,1 a 0,3 de ± 0,03, de 0,3 a 1 de ± 0,05, de 1 a 3 de ± 0,10, de 3 a 5 de ± 0,20, de 5 a 10 de ± 0,50 y a partir de 10 de ±1
- Mencionado en ASTM D4007
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para contener |
| Certificaciones/conformidad | Farmacopea Estadounidense (USP), ASTM E 438, D1796, MPMS 10,4, ASTM D91 y D128, ASTM D4007 |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Desechables | No |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Se utiliza en la determinación de agua y sedimentos en aceites minerales crudos, aceites combustibles y otros productos derivados del petróleo |
| Tolerancia | De 0 a 0,1 ml en ± 0,02 ml, de > 0,1 a 0,3 ml en ± 0,03 ml, de > 0,3 a 1 ml en ± 0,05 ml, de > 1 a 3 ml en ± 0,1 ml, de > 3 a 5 ml en ± 0,2 ml y de > 5 a 10 ml en ± 0,50 ml |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma | Cónicos |
| Mostrar más |