Learn More
DWK Life Sciences Vial de muestra transparente Kimble™ con tapón de caucho
Descripción
- Parte superior cerrada, tapón fenólico de color negro con revestimiento de caucho sin acoplar
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 19 mm |
| Volumen (métrico) | 12 mL |
| Incluye | Tapones fenólicos negros y revestimientos de caucho |
| Estilo de rosca | 15-425 |
| Material del cierre | Fenólico con revestimiento de caucho |
| Certificaciones/conformidad | Tubos de vidrio borosilicatado de expansión tipo I, 51 |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Tipo de producto | Vial para muestras |