Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a DIN 12380, ISO 1773 |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 42 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Altura (métrico) | 220 mm |
| Incluye | Graduaciones y zona de rotulación blanca |
| Forma | Cónicos |
| Superficie de escritura | Sí |
| Desechables | No |
| Diámetro exterior (métrico) | 131 mm |