Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Matraces aforados de boca ancha Clase A
Código de producto. 15256458
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
300 mL
Longitud (imperial):
200 mm
250 mm
Tolerancia:
± 0,08 mL
±0,12 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (imperial) Tolerancia unitSize
15256458 150 mL 200 mm ± 0,08 mL cada uno
15533426 300 mL 250 mm ±0,12 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15256458 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 6230100150
Includes
Pennyhead stopper
Bulbo de mezcla de boca ancha especialmente diseñado para facilitar el acceso al contenido del matraz
Specially designed wide mouth mixing bulb for easy access of content in the flask
  • Compatible for applications such as dissolving tablets and other solids
  • Mixing bulb in neck accommodates approximately one tenth of the flask's total volume
  • Capacity range: 5 to 2000mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5 oz.
Capacidad (métrico) 150 mL
Material Borosilicate Glass
Altura (imperial) 7.87 in.
Altura (métrico) 20 cm
Longitud (imperial) 200 mm
Estilo de cuello Bulb
N.º por caja Caja de 1
Tolerancia ± 0,08 mL
Mouth Style Ancha
Tamaño del tapón 16