Learn More
DWK Life Sciences Embudos de pesaje/transferencia Kimble™ Kontes™
Código de producto. 15376657
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
13 mm
Diámetro del área superior (métrico):
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
15376657 13 mm 60 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15376657 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 7476000013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.99€
    28.63€ / paquete de 1
    Ahorro 17.36€
    37% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-05-2027
Para facilitar la transferencia de líquidos o polvos
  • Fondo plano
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 60 mm
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Se usa para facilitar la transferencia de líquidos o polvos
Tipo de producto Embudo de transferencia/pesaje