Learn More
DWK Life Sciences Tubo de repuesto Kimble™ Kontes™ para trituradoras de tejido de vidrio Dounce
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Una gama de tubos de repuesto para trituradoras de tejido Dounce, de 2 a 100 ml.
- Fabricado a partir de vidrio borosilicato de baja extracción y expansión 33, conforme a USP los requisitos de los Tipos I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 0,06 oz |
| Capacidad (métrico) | 2mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo para trituradora de tejido |
| Para utilizar con (equipo) | Trituradoras de tejido de vidrio Dounce |
| Cantidad | Caja de 1 unidades |